Ammoniaklösung 35% in Wasser für die HPLC
Katalognr. ACRO460801000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Seq:2440
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless Solution
- UV:at 254 nm A: ≤0.01
- Titration with HCl:32 to 36 %
- Iron (Fe):≤0.2 ppm
- Lead (Pb):≤0.05 ppm
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:35.05 g/mol
Dichte:0,88 g/cm³
Lagertemperatur:Raumtemperatur
UN:2672
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
:GHS09
CAS-Nummer:1336-21-6
:7664-41-7
Formel:NH₃
MDL-Nummer:MFCD00066650