Ammoniaklösung 5% (w/w) in Wasser, reinst
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:1336-21-6
:7664-41-7
Formel:NH₃
MDL-Nummer:MFCD00066650
:35.05 g/mol
UN:2672
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
Lagertemperatur:Raumtemperatur
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear solution
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.002 %
- Strength:4.5 to 5.5 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Frequently Bought Together