Kryoboxen für Objektträger oder Mikroplatten
Für 30 Objektträger oder 5 Platten, Durchscheinend, 120×41×85 mm
Katalognr. GLWAK30
Anbieter: GLW
Direkt zu
Product Details & Documents
This slide box with 30 compartments and a fixed blade can provide a secure hold for slides or microplates.
- Standard slides or microtitre plates (MTP)
- Can be used into freezers down to –90 °C
- Lid and safety seals can prevent the unauthorised access
It is suitable for storing, transporting, freezing as well as autoclaving the samples.
Delivery information: Supplied with snap lock lid and safety seals.
Technische Daten
- Außen B×T×H:120×41×85 mm
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Für 30 Objektträger oder 5 Platten