AuftragsverfolgungKontakt
Slide box
Slide box
Slide box, Weiß, PP, 5, 44×23×86 mm
Katalognr. GLWAK05
Anbieter:   GLW
Slide box
Katalognr. GLWAK05
Anbieter:  GLW
Slide box
Slide box
Slide box, Weiß, PP, 5, 44×23×86 mm
Preis
SFr. 3.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Slide box with five compartments and fixed blade to secure the slides.
  • Slides are stabilised with the fixed blade in the film hinged lid
  • Can be used in freezer down to –90 °C
  • Optional safety seals can prevent the unauthorised access
Suitable for storing, transporting, freezing and autoclaving the samples.
Technische Daten
  • Anzahl Objektträger:
    5
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Slide box
  • Material:
    PP
  • Seq:
    001
  • B×T×H:
    44×23×86 mm