SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Essigsäure
Essigsäure 30% für die biopharmazeutische Produktion
Essigsäure 30% für die biopharmazeutische Produktion
6516.2500
:
VWR Chemicals
:
Essigsäure 30% für die biopharmazeutische Produktion
6516.2500
:
VWR Chemicals
:
Packung:
Kunststoffflasche
VE:
2,5 L
Seq:
5096
:
:
60.05 g/mol
:
Raumtemperatur
:
200-580-7
:
2790
:
8,III
:
GHS05
:
64-19-7
:
H₃CCOOH
:
MFCD00036152