AuftragsverfolgungKontakt
Fludeoxyglucose, Reference Standards | Avantor
Fludeoxyglucose, Reference Standards
Anbieter:   USP
Fludeoxyglucose, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 1272907.
  • 1272918.
  • 1272929.
  • Bezeichnung:
  • Fludeoxyglucose
  • Fludeoxyglucose Related Compound A
  • Fludeoxyglucose Related Compound B
  • Synonym(s):
  • 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
  • 2-chloro-2-deoxy-D-glucose
  • CAS Nr.:
  • 29702-43-0
  • 23978-09-8
  • 14685-79-1
  • Formel:
  • C₆H₁₁FO₅
  • C₁₈H₃₆N₂O₆
  • C₆H₁₁ClO₅
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Fludeoxyglucose
    USP reference standard
    Vial
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 554.00
    SFr. 554.00
    1 * 100 mg
       SFr. 554.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1272907.
    Bezeichnung
    Fludeoxyglucose
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    29702-43-0
    Formel
    C₆H₁₁FO₅
  • Fludeoxyglucose Related Compound A
    USP reference standard
    15 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 15 mg
    1 * 15 mg - SFr. 1’620.00
    SFr. 1’620.00
    1 * 15 mg
       SFr. 1’620.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1272918.
    Bezeichnung
    Fludeoxyglucose Related Compound A
    Synonym(s)
    4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
    CAS Nr.
    23978-09-8
    Formel
    C₁₈H₃₆N₂O₆
  • Fludeoxyglucose Related Compound B
    USP reference standard
    10 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - SFr. 1’440.00
    SFr. 1’440.00
    1 * 10 mg
       SFr. 1’440.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1272929.
    Bezeichnung
    Fludeoxyglucose Related Compound B
    Synonym(s)
    2-chloro-2-deoxy-D-glucose
    CAS Nr.
    14685-79-1
    Formel
    C₆H₁₁ClO₅