AuftragsverfolgungKontakt
Exemestane, Reference Standards
Anbieter:   USP
Exemestane, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
 : US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 1269050.
  • 1269094.
  • Bezeichnung:
  • Exemestane
  • Exemestane System Suitability Mixture
  • CAS Nr.:
  • 107868-30-4
  • Formel:
  • C₂₀H₂₄O₂
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Exemestane
    USP reference standard
    Vial
    150 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 150 mg
    1 * 150 mg - SFr. 462.00
    SFr. 462.00
    1 * 150 mg
       SFr. 462.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1269050.
    Bezeichnung
    Exemestane
    CAS Nr.
    107868-30-4
    Formel
    C₂₀H₂₄O₂
  • Exemestane System Suitability Mixture
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - SFr. 1’560.00
    SFr. 1’560.00
    1 * 25 mg
       SFr. 1’560.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1269094.
    Bezeichnung
    Exemestane System Suitability Mixture
    CAS Nr.
    Formel
Recommendations