Organic reference standard, Ursodeoxycholic acid, Ph.Eur., RS
Katalognr. EDQMU0800000
Anbieter: EDQM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Vial
- VE:100 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:128-13-2
- Bezeichnung:Ursodeoxycholic acid
- Formel:C₂₄H₄₀O₄
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Ursodeoxycholic acid
Technische Daten
Über diesen Artikel
- In Monographs 1189 and 1275
- Solubility in water: less than 0.02 g/l at 20°C