Organic reference standard, Triamcinolone hexacetonide, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMT1950000
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Packung:Vial
- VE:100 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:5611-51-8
- Bezeichnung:Triamcinolone hexacetonide
- Formel:C₃₀H₄₁FO₇
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Triamcinolone hexacetonide
Specifications
About this item
- In Monographs 0533 and 0867