ContactUsLinkComponent
Organic reference standards, Ramipril, Ph.Eur., RS
Organic reference standards, Ramipril, Ph.Eur., RS
Supplier:  EDQM
Certificates
Organic reference standards, Ramipril, Ph.Eur., RS
Supplier:  EDQM
Specifications
  • CAS Nr.:
    885516-61-0
  • Formel:
    C₂₃H₃₉ClN₂O₅
  • Lagertemperatur:
    Ambient
  • Bezeichnung:
    Ramipril impurity C 