Organic reference standard, Paroxetine hydrochloride hemihydrate, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMY0000281
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Packung:Vial
- VE:200 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:110429-35-1
- Bezeichnung:Paroxetine hydrochloride hemihydrate
- Formel:C₃₈H₄₄Cl₂F₂N₂O₇
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Paroxetine hydrochloride hemihydrate
Specifications
About this item
- In Monographs 2018 and 2283