ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Lithocholic acid, Ph.Eur., RS
Organic reference standard, Lithocholic acid, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQML0720800
Anbieter:  EDQM
CAS-Nummer:  
Organic reference standard, Lithocholic acid, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQML0720800
Anbieter:  EDQM
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Vial
  • VE:
    60 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    434-13-9
  • Bezeichnung:
    Lithocholic acid
  • Formel:
    C₂₄H₄₀O₃
  • Lagertemperatur:
    Ambient
  • Bezeichnung:
    Lithocholic acid
Technische Daten
Über diesen Artikel
  • In Monographs 1189 and 1275
  • Solubility in water: water: ≥ 1 g/l