ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Itraconazole, Ph.Eur., RS
Katalognr. EDQMI7000000
Anbieter:  EDQM
CAS-Nummer:  
Organic reference standard, Itraconazole, Ph.Eur., RS
Katalognr. EDQMI7000000
Anbieter:  EDQM
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Vial
  • VE:
    20 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    84625-61-6
  • Bezeichnung:
    Itraconazole
  • Formel:
    C₃₅H₃₈Cl₂N₈O₄
  • Lagertemperatur:
    Ambient
  • Bezeichnung:
    Itraconazole
Technische Daten
Über diesen Artikel
  • In Monograph 1335
  • Solubility in water: less than 0,1 g/l