ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Hyoscine hydrobromide, Ph.Eur., RS
Katalognr. EDQMH1500000
Anbieter:  EDQM
CAS-Nummer:  
Organic reference standard, Hyoscine hydrobromide, Ph.Eur., RS
Katalognr. EDQMH1500000
Anbieter:  EDQM
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Vial
  • VE:
    50 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    51-56-9
  • Bezeichnung:
    Hyoscine hydrobromide
  • Formel:
    C₁₆H₂₂BrNO₃
  • Bezeichnung:
    Hyoscine hydrobromide
Technische Daten
Über diesen Artikel
  • In Monographs 0106 and 0500
  • Solubility in water: 33,3 to 100 g/l