Organic reference standards, Dextromethorphan, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMY0000261
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Packung:Vial
- VE:5 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:1531-25-5
- Bezeichnung:Dextromethorphan impurity A
- Formel:C₁₇H₂₃NO
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Dextromethorphan impurity A
Specifications
About this item
- In Monograph 0020