Organic reference standard, Chlorhexidine dihydrochloride, Ph.Eur., RS
EDQMC1540000
: EDQM
:
- Packung:Vial
- VE:50 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:3697-42-5
- Bezeichnung:Chlorhexidine dihydrochloride
- Formel:C₂₂H₃₂Cl₄N₁₀
- Lagertemperatur:Ambient
- Bezeichnung:Chlorhexidine dihydrochloride
- In Monograph 0659