ContactUsLinkComponent
Natriumthiosulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung standarmäßig volumetrische Lösung
Natriumthiosulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung standarmäßig volumetrische Lösung
Catalog # APPC182160.1211
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Natriumthiosulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung standarmäßig volumetrische Lösung
Catalog # APPC182160.1211
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1.000 mL
  • Seq:
    2865
  • Environmentally Preferable:
Specifications
Specification Test Results
  • Titer at 20 °C:
    0,999 - 1,001
  • Traceability:
    NIST
  • pH:
    9 - 10
  • Appearance:
    Clear colourless liquid
  • Solubility:
    Miscible in water
  • Storage:
    RT
Specification Test Results
About this item
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
 :
 :158.11 g/mol
CAS Number:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
MDL Number:MFCD00003499