Supelco® Drug and metabolite standards, prioxicam, LoGiCal®
Catalog # PROOLGCFOR0084.00
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- VE:10 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:36322-90-4
- Bezeichnung:Piroxicam
- Formel:C₁₅H₁₃N₃O₄S
- Bezeichnung:Piroxicam