Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Supelco® Drug and metabolite standards, piperine, LoGiCal®
Supelco® Drug and metabolite standards, piperine, LoGiCal®
Supelco® Drug and metabolite standards, piperine, LoGiCal®
Catalog # PROOLGCFOR2522.00
Supplier:
LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Expand image
Supelco® Drug and metabolite standards, piperine, LoGiCal®
Catalog # PROOLGCFOR2522.00
Supplier:
LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
VE:
10 mg
Normen:
Reference standard
Bezeichnung:
Piperine
Specifications
About this item
Product Details
Product Details