AuftragsverfolgungKontakt
Hydroxyzine Related Compounds, Reference Standard | Avantor
Hydroxyzine Related Compounds, Reference Standard
Anbieter:   USP
Hydroxyzine Related Compounds, Reference Standard
Anbieter:  USP
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Dokumente
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 1333003.
  • 1333058.
  • 1334006.
  • Bezeichnung:
  • Hydroxyzine Hydrochloride
  • Hydroxyzine Related Compound A
  • Hydroxyzine Pamoate
  • Synonym(s):
  • 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
  • CAS Nr.:
  • 2192-20-3
  • 303-26-4
  • 10246-75-0
  • Formel:
  • C₂₁H₂₉Cl₃N₂O₂
  • C₁₇H₁₉ClN₂
  • C₄₄H₄₁ClN₂O₇
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Hydroxyzine Hydrochloride
    USP reference standard
    Vial
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 462.00
    SFr. 462.00
    1 * 500 mg
       SFr. 462.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1333003.
    Bezeichnung
    Hydroxyzine Hydrochloride
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    2192-20-3
    Formel
    C₂₁H₂₉Cl₃N₂O₂
  • Hydroxyzine Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - SFr. 1’440.00
    SFr. 1’440.00
    1 * 25 mg
       SFr. 1’440.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1333058.
    Bezeichnung
    Hydroxyzine Related Compound A
    Synonym(s)
    1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
    CAS Nr.
    303-26-4
    Formel
    C₁₇H₁₉ClN₂
  • Hydroxyzine Pamoate
    USP reference standard
    Vial
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 420.00
    SFr. 420.00
    1 * 500 mg
       SFr. 420.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1334006.
    Bezeichnung
    Hydroxyzine Pamoate
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    10246-75-0
    Formel
    C₄₄H₄₁ClN₂O₇