AuftragsverfolgungKontakt
Fluorouracil, Reference Standards | Avantor
Fluorouracil, Reference Standards
Anbieter:   USP
Fluorouracil, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Dokumente
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 1279065.
  • 1279000.
  • Bezeichnung:
  • Fluorouracil
  • Fluorouracil
  • Synonym(s):
  • 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
  • CAS Nr.:
  • 56177-80-1
  • 51-21-8
  • Formel:
  • C₆H₇FN₂O₂
  • UN No.:
  • 2811
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Fluorouracil
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - SFr. 1’350.00
    SFr. 1’350.00
    1 * 25 mg
       SFr. 1’350.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1279065.
    Bezeichnung
    Fluorouracil
    Synonym(s)
    2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
    CAS Nr.
    56177-80-1
    Formel
    C₆H₇FN₂O₂
    UN No.
  • Fluorouracil
    USP reference standard
    Glasflasche für Feststoffe
    250 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - SFr. 476.00
    SFr. 476.00
    1 * 250 mg
       SFr. 476.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1279000.
    Bezeichnung
    Fluorouracil
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    51-21-8
    Formel
    UN No.
    2811
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..