AuftragsverfolgungKontakt
Human BCAR3 peptide | Avantor
Human BCAR3 peptide
50 µG
Katalognr. PRSI6999P
Anbieter:   ProSci Inc.
Human BCAR3 peptide
Katalognr. PRSI6999P
Anbieter:  ProSci Inc.
CAS Nummer:  
Human BCAR3 peptide
50 µG
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 136.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 µG
Product Details & Documents
BCAR3 peptide is used for blocking the activity of BCAR3 antibody.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    50 µG
  • Cat. No.:
    PRSI6999P
  • Aminosäurezahl:
    16 amino acid peptide near the amino terminus of human BCAR3
  • Validierte Anwendungen:
    Blocking
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    Store at –20 °C, stable for one year.
  • Protein/Peptid-Name:
    BCAR3 Peptide