ContactUsLinkComponent
Supelco® Drug and metabolite standards, prednisone, LoGiCal®
Katalognr. PROOLGCFOR0482.00
CAS-Nummer:  
Supelco® Drug and metabolite standards, prednisone, LoGiCal®
Katalognr. PROOLGCFOR0482.00
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    10 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    53-03-2
  • Bezeichnung:
    Prednisone
  • Formel:
    C₂₁H₂₆O₅
  • Bezeichnung:
    Prednisone