Drug and metabolite standards, butylhydroxytoluene, LoGiCal®
Catalog # PROOLGCFOR0679.00
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:10 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:128-37-0
- Bezeichnung:Butylhydroxytoluene
- Formel:C₁₅H₂₄O
- Bezeichnung:Butylhydroxytoluene