Drug and metabolite standards, doxepin hydrochloride, LoGiCal®
Codice catalogo PROOLGCFOR0032.00
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- VE:10 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:1229-29-4
- Bezeichnung:Doxepin hydrochloride
- Formel:C₁₉H₂₂ClNO
- Bezeichnung:Doxepin hydrochloride