ContactUsLinkComponent
Drug and metabolite standards, doxepin hydrochloride, LoGiCal®
Drug and metabolite standards, doxepin hydrochloride, LoGiCal®
Codice catalogo PROOLGCFOR0032.00
Nome del fornitore:  LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:  
Drug and metabolite standards, doxepin hydrochloride, LoGiCal®
Codice catalogo PROOLGCFOR0032.00
Nome del fornitore:  LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:  
Specifiche
  • VE:
    10 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    1229-29-4
  • Bezeichnung:
    Doxepin hydrochloride
  • Formel:
    C₁₉H₂₂ClNO
  • Bezeichnung:
    Doxepin hydrochloride
Specifiche
Informazioni su questo articolo