ContactUsLinkComponent
Drug and metabolite standards, desipramine hydrochloride, LoGiCal®
  PROOLGCFOR0589.00
 :  
Drug and metabolite standards, desipramine hydrochloride, LoGiCal®
  PROOLGCFOR0589.00
 :  
  • VE:
    10 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    58-28-6
  • Bezeichnung:
    Desipramine hydrochloride
  • Formel:
    C₁₈H₂₃ClN₂
  • Bezeichnung:
    Desipramine hydrochloride