Drug and metabolite standards, chlortetracycline hydrochloride, LoGiCal®
Katalognr. PROOLGCFOR0607.00
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:10 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:64-72-2
- Bezeichnung:Chlortetracycline hydrochloride
- Formel:C₂₂H₂₄Cl₂N₂O₈
- Bezeichnung:Chlortetracycline hydrochloride