ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 4-methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
  PROOLGCFOR1005.01
 :  
Organic reference standard, 4-methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
  PROOLGCFOR1005.01
 :  
  • VE:
    10 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    191546-94-8
  • Bezeichnung:
    4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
  • Formel:
    C₁₇H₂₁N₃
  • Bezeichnung:
    4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine