ContactUsLinkComponent
Organic reference standards, 10-hydroxyamitriptyline, LoGiCal®
Katalognr. PROOLGCFOR0062.05
CAS-Nummer:  
Organic reference standards, 10-hydroxyamitriptyline, LoGiCal®
Katalognr. PROOLGCFOR0062.05
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    10 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    1159-82-6
  • Bezeichnung:
    10-Hydroxyamitriptyline
  • Formel:
    C₂₀H₂₃NO
  • Bezeichnung:
    10-Hydroxyamitriptyline