LoGiCal reference materials, (2-oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid
Katalognr. PROOLGCFOR0083.01
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:10 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:53934-76-2
- Bezeichnung:(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid
- Formel:C₆H₉NO₃
- Bezeichnung:(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certifications: Accredited to ISO 9001.