AuftragsverfolgungKontakt
Trazodone Related Compounds, Reference Standard | Avantor
Trazodone Related Compounds, Reference Standard
Anbieter:   USP
Trazodone Related Compounds, Reference Standard
Anbieter:  USP
Zertifikate
4 Varianten
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 1673500.
  • 1673533.
  • 1673544.
  • 1673566.
  • Bezeichnung:
  • Trazodone Hydrochloride
  • Trazodone Related Compound C
  • Trazodone Related Compound D
  • Trazodone Related Compound F
  • Synonym(s):
  • 2-{3-[4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride
  • 2-{3-[4-(3-bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride
  • 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine hydrochloride
  • CAS Nr.:
  • 25332-39-2
  • 1263278-77-8
  • 1263278-80-3
  • 52605-52-4
  • Formel:
  • C₁₉H₂₃Cl₂N₅O
  • C₁₉H₂₃Cl₂N₅O
  • C₁₉H₂₃BrClN₅O
  • C₁₃H₁₉Cl₃N₂
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Trazodone Hydrochloride
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - SFr. 446.00
    SFr. 446.00
    1 * 200 mg
       SFr. 446.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1673500.
    Bezeichnung
    Trazodone Hydrochloride
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    25332-39-2
    Formel
    C₁₉H₂₃Cl₂N₅O
  • Trazodone Related Compound C
    USP reference standard
    Vial
    20 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 mg
    1 * 20 mg - SFr. 1’450.00
    SFr. 1’450.00
    1 * 20 mg
       SFr. 1’450.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1673533.
    Bezeichnung
    Trazodone Related Compound C
    Synonym(s)
    2-{3-[4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride
    CAS Nr.
    1263278-77-8
    Formel
    C₁₉H₂₃Cl₂N₅O
  • Trazodone Related Compound D
    USP reference standard
    Vial
    20 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 mg
    1 * 20 mg - SFr. 1’410.00
    SFr. 1’410.00
    1 * 20 mg
       SFr. 1’410.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1673544.
    Bezeichnung
    Trazodone Related Compound D
    Synonym(s)
    2-{3-[4-(3-bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride
    CAS Nr.
    1263278-80-3
    Formel
    C₁₉H₂₃BrClN₅O
  • Trazodone Related Compound F
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - SFr. 1’460.00
    SFr. 1’460.00
    1 * 25 mg
       SFr. 1’460.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1673566.
    Bezeichnung
    Trazodone Related Compound F
    Synonym(s)
    1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine hydrochloride
    CAS Nr.
    52605-52-4
    Formel
    C₁₃H₁₉Cl₃N₂