AuftragsverfolgungKontakt
Syringes, Cavro
Syringes, Cavro
Cavro XL syringe with Luer lock termination, 1 ml
Katalognr. SGEA008140
Syringes, Cavro
Katalognr. SGEA008140
Syringes, Cavro
Cavro XL syringe with Luer lock termination, 1 ml
Preis
219.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cavro syringes are a type of instrument syringes used in chromatography.
  • Luer lock termination
  • Gas tight plunger with CAVRO XL mounting hole
Technische Daten
  • Volumen:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Cavro XL syringe with Luer lock termination
  • Seq:
    01