AuftragsverfolgungKontakt
Polyethylene Terephthalate, Reference Standards | Avantor
Polyethylene Terephthalate, Reference Standards
Anbieter:   USP
Polyethylene Terephthalate, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Dokumente
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 1546900.
  • 1546922.
  • Bezeichnung:
  • Polyethylene Terephthalate
  • Polyethylene Terephthalate G
  • Synonym(s):
  • PETG
  • CAS Nr.:
  • 25038-59-9
  • 25640-14-6
  • Formel:
  • C₁₀H₁₂O₆
  • C₁₈H₂₆O₆
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Pk Info
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Polyethylene Terephthalate
    USP reference standard
    3 strips 2'' x 2 1/2'' each
    Strips
    1 KIT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 453.00
    SFr. 453.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 453.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1546900.
    Bezeichnung
    Polyethylene Terephthalate
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    25038-59-9
    Formel
    C₁₀H₁₂O₆
  • Polyethylene Terephthalate G
    USP reference standard
    3 Strips
    Strips
    1 KIT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 484.00
    SFr. 484.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 484.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1546922.
    Bezeichnung
    Polyethylene Terephthalate G
    Synonym(s)
    PETG
    CAS Nr.
    25640-14-6
    Formel
    C₁₈H₂₆O₆