ContactUsLinkComponent
Anti-SLC7A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. BSBTA09720-1
Anbieter:  Boster Bio
Anti-SLC7A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. BSBTA09720-1
Anbieter:  Boster Bio
Technische Daten
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    Cationic amino acid transporter 3
  • Antigen-Symbol:
    SLC7A3
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Wirt:
    Rabbit
  • Reaktivität:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Größe:
    100 µg
  • VE:
    100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cationic amino acid transporter 3(SLC7A3) detection. Tested with WB in Human.
Type: Primary
Antigen: SLC7A3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human