AuftragsverfolgungKontakt
Prednicarbate, Reference Standards | Avantor
Prednicarbate, Reference Standards
Anbieter:   USP
Prednicarbate, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
4 Varianten
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 1554909.
  • 1554910.
  • 1554920.
  • 1554931.
  • Bezeichnung:
  • Prednicarbate
  • Prednicarbate Related Compound A
  • Prednicarbate Related Compound B
  • Prednicarbate Related Compound C
  • Synonym(s):
  • 1,2-dihydroprednicarbate
  • Prednisolone-17-ethylcarbonate
  • Prednisolone-21-propionate
  • CAS Nr.:
  • 73771-04-7
  • 671225-26-6
  • 104286-02-4
  • 5740-62-5
  • Formel:
  • C₂₇H₃₆O₈
  • C₂₇H₃₈O₈
  • C₂₄H₃₂O₇
  • C₂₄H₃₂O₆
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Prednicarbate
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - SFr. 398.00
    SFr. 398.00
    1 * 200 mg
       SFr. 398.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1554909.
    Bezeichnung
    Prednicarbate
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    73771-04-7
    Formel
    C₂₇H₃₆O₈
  • Prednicarbate Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    20 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 mg
    1 * 20 mg - SFr. 1’520.00
    SFr. 1’520.00
    1 * 20 mg
       SFr. 1’520.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1554910.
    Bezeichnung
    Prednicarbate Related Compound A
    Synonym(s)
    1,2-dihydroprednicarbate
    CAS Nr.
    671225-26-6
    Formel
    C₂₇H₃₈O₈
  • Prednicarbate Related Compound B
    USP reference standard
    Vial
    20 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 mg
    1 * 20 mg - SFr. 580.00
    SFr. 580.00
    1 * 20 mg
       SFr. 580.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1554920.
    Bezeichnung
    Prednicarbate Related Compound B
    Synonym(s)
    Prednisolone-17-ethylcarbonate
    CAS Nr.
    104286-02-4
    Formel
    C₂₄H₃₂O₇
  • Prednicarbate Related Compound C
    USP reference standard
    Vial
    20 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 mg
    1 * 20 mg - SFr. 580.00
    SFr. 580.00
    1 * 20 mg
       SFr. 580.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1554931.
    Bezeichnung
    Prednicarbate Related Compound C
    Synonym(s)
    Prednisolone-21-propionate
    CAS Nr.
    5740-62-5
    Formel
    C₂₄H₃₂O₆