Strickmütze, 9500 BFL
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
À propos de cet article
Diese Basic-Mütze besteht aus 75% Polyester und 25% Baumwolle und verfügt über ein wärmendes Fleecefutter (100% Polyester).
2 variantes
Product Details & Documents
Diese Basic-Mütze besteht aus 75% Polyester und 25% Baumwolle und verfügt über ein wärmendes Fleecefutter (100% Polyester).
Documents
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
- Catalog No:
- 113-8802
- 113-8803
- Modell:
- 9500 BFL
- 9500 BFL
- Einsatzbereiche / Verwendung:
- Outdoor
- Outdoor
- Geschlecht:
- Unisex
- Unisex
- Stoff:
- 75% polyester and 25% cotton
- 75% polyester and 25% cotton
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- FarbeDisponibilitéPrix
- Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.113-8802Modell9500 BFLEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorGeschlechtUnisexStoff75% polyester and 25% cotton - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.113-8803Modell9500 BFLEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorGeschlechtUnisexStoff75% polyester and 25% cotton