Organic reference standards, tetra-O-acetyl-mannose triflate, Ph. Eur. RS
Katalognr. EDQMY0001087
Anbieter: EDQM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:60 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:92051-23-5
- Bezeichnung:Tetra-O-acetyl-mannose triflate
- Formel:C₁₅H₁₉F₃O₁₂S
- Bezeichnung:Tetra-O-acetyl-mannose triflate