Impurity and API standard, topiramate
Katalognr. PROOMM1348.00
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:100 mg
- Normen:Reference standards
- CAS Nr.:97240-79-4
- Bezeichnung:Topiramate
- Formel:C₁₂H₂₁NO₈S
- Bezeichnung:Topiramate