ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, 2-bromo-3'-chloropropiophenone
  PROOMM0745.15
 :  
Impurity and API standard, 2-bromo-3'-chloropropiophenone
  PROOMM0745.15
 :  
  • VE:
    1
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    34911-51-8
  • Bezeichnung:
    2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one
  • Formel:
    C₉H₈BrClO
  • Bezeichnung:
    2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one