ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, naphthalen-2-ol (beta-Naphthol)
Catalog # PROOMM0731.01
CAS Number:  
Impurity and API standard, naphthalen-2-ol (beta-Naphthol)
Catalog # PROOMM0731.01
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    135-19-3
  • Bezeichnung:
    Naphthalen-2-ol (beta-naphthol)
  • Formel:
    C₁₀H₈O
  • Bezeichnung:
    Naphthalen-2-ol (beta-naphthol)