ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, 1,1'-[4,4'bis(methoxy)biphenyl-3,3'-diyl]bis(tricyclo[3.3.1.13,7]decane)
Catalog # PROOMM0681.02
CAS Number:  
Impurity and API standard, 1,1'-[4,4'bis(methoxy)biphenyl-3,3'-diyl]bis(tricyclo[3.3.1.13,7]decane)
Catalog # PROOMM0681.02
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    50 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    932033-57-3
  • Bezeichnung:
    1,1'-[4,4'Bis(methoxy)biphenyl-3,3'-diyl]bis(tricyclo[3.3.1.13,7]decane)
  • Formel:
    C₃₄H₄₂O₂
  • Bezeichnung:
    1,1'-[4,4'Bis(methoxy)biphenyl-3,3'-diyl]bis(tricyclo[3.3.1.13,7]decane)