ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, dibenzocycloheptene
Katalognr. PROOMM0609.01
CAS-Nummer:  
Impurity and API standard, dibenzocycloheptene
Katalognr. PROOMM0609.01
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    50 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    256-81-5
  • Bezeichnung:
    5H-Dibenzo[a,d][7]annulene
  • Formel:
    C₁₅H₁₂
  • Bezeichnung:
    5H-Dibenzo[a,d][7]annulene