Impurity and API standard, (6RS)-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2,6-dimethyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Katalognr. PROOMM0491.05
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:50 mg
- Normen:Reference standards
- CAS Nr.:1346602-28-5
- Bezeichnung:(6RS)-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2,6-dimethyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
- Formel:C₂₄H₂₉FN₄O₂
- Bezeichnung:(6RS)-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2,6-dimethyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one