ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, 6-cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one
Impurity and API standard, 6-cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one
  PROOMM0418.03
 :  
Impurity and API standard, 6-cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one
  PROOMM0418.03
 :  
  • VE:
    50 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    67587-24-0
  • Bezeichnung:
    6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one
  • Formel:
    C₁₂H₁₇NO
  • Bezeichnung:
    6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one