ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, (2RS)-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one
Catalog # PROOMM0405.09
CAS Number:  
Impurity and API standard, (2RS)-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one
Catalog # PROOMM0405.09
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Reference Standards
  • CAS Nr.:
    487-26-3
  • Bezeichnung:
    (2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one
  • Formel:
    C₁₅H₁₂O₂
  • Bezeichnung:
    (2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one