ContactUsLinkComponent
Reinigungsmittel, pulverförmig, zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® LaboClean GK
Catalog # 148-3122
Supplier:  Dr. Weigert
undefined
Reinigungsmittel, pulverförmig, zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® LaboClean GK
Catalog # 148-3122
Supplier:  Dr. Weigert
Specifications
  • Bezeichnung:
    neodisher® LaboClean GK
  • Seq:
    04
  • VE:
    10 kg
Specifications
About this item
neodisher® LaboClean GK is especially suitable for the automated cleaning of glassware for cell and tissue cultures, in the field of microbiology as well as nuclear medicine and isotope laboratories.
  • Leicht alkalisches Pulver, insbesondere zum Entfernen von Rückständen von Nährmedien, Geweben, Blut, Proteinen und organischen Farbstoffen geeignet. Frei von Tensiden
  • Komponenten: < 5 % chlorierte Bleichmittel (organische Chlorträger); > 30 % Phosphate; 1 - 5 % Dichloroisocyanursäure-Natriumsalz
  • Dosierung: 2 - 5 g/l
Hinweis: Die meisten Materialien sind korrosiv oder reizend. Sorgfalt ist bei der Materialauswahl zur Reinigung von Aluminium- und Titanelementen geboten. Bitte lesen Sie vor Verwendung das Materialsicherheitsdatenblatt.