ContactUsLinkComponent
Impurity and API standards, 1-[2-[(2RS)-2,3-dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
  PROOMM0405.05
 :  
Impurity and API standards, 1-[2-[(2RS)-2,3-dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
  PROOMM0405.05
 :  
  • VE:
    50 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    91401-73-9
  • Bezeichnung:
    1-[2-[(2RS)-2,3-dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
  • Formel:
    C₁₈H₂₀O₄
  • Bezeichnung:
    1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one