Organic reference standards, racecadotrils, Ph. Eur., RS
Anbieter: EDQM
Zertifikate
Über diesen Artikel
Technische Daten
- CAS Nr.:81110-69-2
- Formel:C₁₉H₂₁NO₃S
- Bezeichnung:Racecadotril impurity G, benzyl [[(2RS)-2-benzyl-3-sulphanylpropanoyl]amino]acetate