ContactUsLinkComponent
Organic reference standards, promethazines, Ph. Eur., RS
Anbieter:  EDQM
Zertifikate
Organic reference standards, promethazines, Ph. Eur., RS
Anbieter:  EDQM
Technische Daten
  • CAS Nr.:
    7640-51-9
  • Formel:
    C₁₇H₂₀N₂OS
  • Bezeichnung:
    Promethazine impurity D