Impurity and API standard, niclosamide
Catalog # PROOMM0361.00
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- VE:250 mg
- Normen:Reference standards
- CAS Nr.:50-65-7
- Bezeichnung:Niclosamide
- Formel:C₁₃H₈Cl₂N₂O₄
- Bezeichnung:Niclosamide